Search Thermo Fisher Scientific
| Catalog Number | Color | Product Line |
|---|---|---|
| NNC375922 | Purple | Nunc |
| 354755 | White | Nunc |
| FIS12-565-242 | White | Nunc |
| NNC354755 | White | Nunc |
| 354879 | Blue | Nunc |
| NNC354879 | Blue | Nunc |
| 354968 | Red | Nunc |
| NNC354968 | Red | Nunc |
| 355018 | Green | Nunc |
| NNC355018 | Green | Nunc |
| 355077 | Yellow | Nunc |
| FIS12-565-246 | Yellow | Nunc |
| NNC355077 | Yellow | Nunc |
| NNC355158 | Orange | Nunc |
| 375868 | Brown | Nunc |
| NNC375868 | Brown | Nunc |
| 375884 | Pink | Nunc |
| FIS12-565-252 | Pink | Nunc |
| NNC375884 | Pink | Nunc |
| 375906 | Gray | Nunc |
| NNC375906 | Gray | Nunc |
| 375922 | Purple | Nunc |
| FIS12-565-254 | Purple | Nunc |
| 375930 | Assorted | Nunc |
| FIS12-565-180 | Assorted | Nunc |
| NNC375930 | Assorted | Nunc |